1-Acetylisonipecotoyl chloride 97% may contain up to ca 1M free HCl
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Acetylpiperidine-4-carbonyl chloride
L18426.03 L18426.06
L18426.03EA 86.6 EUR InStock
L18426.03 L18426.06
1-Acetylisonipecotoyl chloride 97% may contain up to ca 1M free HCl
1-Acetylisonipecotoyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 59084-16-1 Molecular Formula: C8H12ClNO2 Formula Weight: 189.64 Melting Point: 131-133° Beilstein Reference: 389571 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02094017
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,64 g/mol
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094017
Numéro CAS: 59084-16-1
EINECS: 261-594-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité