4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18432.03EA 49.6 EUR InStock
L18432.03 L18432.06
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
4-Acetamidobenzoyl chloride
Formule: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,62 g/mol
Point de fusion: ∼ 145 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094022
Numéro CAS: 16331-48-9
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité