Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride ≥85%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18475.06EA 133 EUR InStock
L18475.06
Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride ≥85%, tech.
Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride
Formule: (CH₃)₂NCH₂COCl·HCl
MW: 158,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094025
Numéro CAS: 60853-81-8
EINECS: 000-000-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité