Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18491.14EA 250 EUR InStock
L18491.14 L18491.22
Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate 96%
Ethyl-trans-4-oxo-2-butenoate
Formule: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 184…188 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1,063
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Numéro MDL: MFCD00236170
Numéro CAS: 2960-66-9
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité