O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L18496.06 L18496.14
L18496.06EA 80.2 EUR InStock
L18496.06 L18496.14
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 97%
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 136849-72-4 Molecular Formula: C10H17BF4N4O3 Formula Weight: 328.08 Melting Point: 143-146° dec. MDL No.: MFCD00192127
Formule: C₁₀H₁₇BF₄N₄O₃
MW: 328,07 g/mol
Point de fusion: 143…146 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192127
Numéro CAS: 136849-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité