4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L18531.06EA 67.2 EUR InStock
L18531.06 L18531.03
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,3 g/mol
Point de fusion: ∼ 193 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037428
Numéro CAS: 66493-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité