N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L18540.03 L18540.06
L18540.03EA 43.3 EUR InStock
L18540.03 L18540.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Purity: 99% CAS No.: 33125-05-2 Molecular Formula: C13H17NO4 Formula Weight: 251.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 90-92° Beilstein Reference: 3033982 Optical Rotation: -144° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00062043
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Point de fusion: 90…92 °C
Numéro MDL: MFCD00062043
Numéro CAS: 33125-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité