Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%, ee 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18553.03EA 66.5 EUR InStock
L18553.03 L18553.06
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate 97%, ee 96%
Ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formule: C₆H₁₁ClO₃
MW: 166,60 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C (5 mmHg)
Densité: 1,190
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00211242
Numéro CAS: 90866-33-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité