N-Methyl-N-octylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18639.14 L18639.06
L18639.14EA 202 EUR InStock
L18639.14 L18639.06
N-Methyl-N-octylamine ≥98%
N-Methyl-N-octylamine
Purity: 98% CAS No.: 2439-54-5 Molecular Formula: C9H21N Formula Weight: 143.27 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4270 Boiling Point: 68°/8mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00048927
Formule: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C (8 mmHg)
Densité: 0.790
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048927
Numéro CAS: 2439-54-5
EINECS: 219-462-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité