(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18659.03EA 374 EUR InStock
L18659.03 L18659.MD
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine 97%
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Formule: C₁₈H₃₀N₂
MW: 274,45 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Numéro MDL: MFCD06795639
Numéro CAS: 153837-28-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité