Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Pyridyl)acetone ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L18667.03EA 36.7 EUR InStock
L18667.03
(4-Pyridyl)acetone ≥98%
(4-Pyridyl)acetone


Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129043
Numéro CAS: 6304-16-1
EINECS: 228-605-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité