1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18706.06 L18706.03
L18706.06EA 66.1 EUR InStock
L18706.06 L18706.03
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate 98%
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 1611-57-0 Molecular Formula: C9H17NO Formula Weight: 155.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pungent Boiling Point: 170-172° UN No.: UN3080 MDL No.: MFCD00209615
Formule: C₉H₁₇NO
MW: 155,24 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Densité: 0.859
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Numéro MDL: MFCD00209615
Numéro CAS: 1611-57-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité