(R)-Methyl-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D-(-)-2-Phenylglycine methyll ester hydrochloride, (R)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride, Methyl (R)-(-)-2-Amino-2-phenylacetate hydrochloride, H-D-Phg-OMe·HCl, H-D-Phg-OMe.HCl, (R)-(-)-2-Amino-2-phenylacetic acid methyll ester hydrochloride
L18735.22 L18735.14
L18735.22EA 132 EUR InStock
L18735.22 L18735.14
(R)-Methyl-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride 96%
(R)-Methyl-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 19883-41-1 Molecular Formula: C9H11NO2.HCl Formula Weight: 201.65 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 3915654 Optical Rotation: -118° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00137487
Formule: C₉H₁₁NO₂·HCl
MW: 201,7 g/mol
Point de fusion: ∼ 190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137487
Numéro CAS: 19883-41-1
EINECS: 243-399-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité