N-(n-Octyl)-n-pentylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L18869.03EA 96.1 EUR InStock
L18869.03 L18869.MD
N-(n-Octyl)-n-pentylamine ≥98%
N-(n-Octyl)-n-pentylamine
Formule: C₁₃H₂₉N
MW: 199,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093075
Numéro CAS: 6835-13-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité