Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Pyrrole-2-carbaldehyde oxime 97%

Fournisseur: Thermo Scientific

L18959.14EA 306 EUR InStock
L18959.14
1H-Pyrrole-2-carbaldehyde oxime 97%
1H-Pyrrole-2-carbaldehyde oxime


Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point de fusion: 163…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00965095
Numéro CAS: 32597-34-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité