4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Isopropoxyphenylsulphonyl Chloride
L18984.03 L18984.06
L18984.03EA 78.2 EUR InStock
L18984.03 L18984.06
4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride 96%
4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 98995-40-5 Molecular Formula: C9H11ClO3S Formula Weight: 234.70 Physical Form: Crystalline solid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale cream Melting Point: 30-37° Boiling Point: 112-113°/0.01mm Beilstein Reference: 3269058 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD03093083
Formule: C₉H₁₁ClO₃S
MW: 234,69 g/mol
Point d'ébullition: 112…113 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: 30…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093083
Numéro CAS: 98995-40-5
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité