2-Amino-5-bromobenzothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzothiazole-2-ylamine
H55270.06EA 212 EUR InStock
H55270.06 H55270.03
2-Amino-5-bromobenzothiazole 97%
2-Amino-5-bromobenzothiazole
Formule: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Point de fusion: 194…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00577806
Numéro CAS: 20358-03-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité