D-Epoxone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L18989.03EA 50.8 EUR InStock
L18989.03 L18989.06
D-Epoxone 98%
D-Epoxone
Formule: C₁₂H₁₈O₆
MW: 258,27 g/mol
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063383
Numéro CAS: 18422-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité