Ambersep® 900 (OH) résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
L19035.22EA 34.7 EUR InStock
L19035.22 L19035.36 L19035.0B
Ambersep® 900 (OH) résine échangeuse d'anions
Ambersep® 900 (OH)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00802695
Numéro CAS: 9017-79-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité