Harmine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19068.MDEA 32.4 EUR InStock
L19068.MD
Harmine ≥98%
Harmine
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Point de fusion: 262…266 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004958
Numéro CAS: 442-51-3
EINECS: 207-131-4
Merck Index: 14,4616
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité