5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19072.03 L19072.06
L19072.03EA 92.7 EUR InStock
L19072.03 L19072.06
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 99%
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 10601-19-1 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 179-183° Beilstein Reference: 132769 MDL No.: MFCD00005623
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 179…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005623
Numéro CAS: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité