2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19148.03EA 90.4 EUR InStock
L19148.03 L19148.MD
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631362
Numéro CAS: 261762-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité