1,4-Dioxane-2,3-diol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19210.14EA 181 EUR InStock
L19210.14 L19210.06
1,4-Dioxane-2,3-diol ≥97%
1,4-Dioxane-2,3-diol
Formule: C₄H₈O₄
MW: 120,10 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006572
Numéro CAS: 4845-50-5
EINECS: 225-431-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité