2-Thiopheneacetamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19221.06EA 30.7 EUR InStock
L19221.06 L19221.14 L19221.22
2-Thiopheneacetamide 98%
2-Thiopheneacetamide
Formule: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017556
Numéro CAS: 4461-29-4
EINECS: 224-714-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité