L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-Pro-OMe.HCl, H-Pro-OMe·HCl
L19290.03 L19290.06
L19290.03EA 32.9 EUR InStock
L19290.03 L19290.06
L-Proline methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Proline methyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 2133-40-6 Molecular Formula: C6H11NO2.HCl Formula Weight: 165.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 71-78° Beilstein Reference: 3596045 Optical Rotation: -33° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00012708
Formule: C₆H₁₁NO₂·HCl
MW: 165,6 g/mol
Point de fusion: 71…78 °C
Numéro MDL: MFCD00012708
Numéro CAS: 2133-40-6
EINECS: 218-363-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité