N-Boc-L-isoleucinol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19351.03EA 64.5 EUR InStock
L19351.03 L19351.06
N-Boc-L-isoleucinol 95%
N-Boc-L-isoleucinol
Formule: C₁₁H₂₃NO₃
MW: 217,3 g/mol
Point d'ébullition: 121…126 °C (0,6 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00235929
Numéro CAS: 106946-74-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité