(S)-Ethyl-2-((S)-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl)-4-phenylbutanoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19355.04EA 85.2 EUR InStock
L19355.04
(S)-Ethyl-2-((S)-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl)-4-phenylbutanoate 98%
(S)-Ethyl-2-((S)-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl)-4-phenylbutanoate
Formule: C₁₆H₁₉NO₅
MW: 305,33 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272296
Numéro CAS: 84793-24-8
EINECS: 430-360-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité