5-Bromo-2-methyl-2-pentene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methylpent-2-ene
L19406.03 L19406.06
L19406.03EA 77.2 EUR InStock
L19406.03 L19406.06
5-Bromo-2-methyl-2-pentene 97%
5-Bromo-2-methyl-2-pentene
Purity: 97% CAS No.: 2270-59-9 Molecular Formula: C6H11Br Formula Weight: 163.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4775 Boiling Point: 50°/20mm Beilstein Reference: 1735749 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00009887
Formule: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (20 mmHg)
Densité: 1.219
Point d'éclair: 23 °C (73 °F)
Numéro MDL: MFCD00009887
Numéro CAS: 2270-59-9
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité