2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19453.06 L19453.14
L19453.06EA 48.3 EUR InStock
L19453.06 L19453.14
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride 98%
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 86604-75-3 Molecular Formula: C9H12ClNO.HCl Formula Weight: 222.12 Melting Point: ca 128° dec. Beilstein Reference: 5359162 MDL No.: MFCD00277472
Formule: C₉H₁₂ClNO
Point de fusion: ∼ 128 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277472
Numéro CAS: 86604-75-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité