Poly(styrene-divinylbenzene), aminomethylated 2,0-3,0 mmol/g sur Polystyrène
Fournisseur: Thermo Scientific
L19471.06EA 108 EUR InStock
L19471.06
Poly(styrene-divinylbenzene), aminomethylated 2,0-3,0 mmol/g sur Polystyrène
Poly(styrene-divinylbenzene), aminomethylated
Aminomethylated polystyrene; Scaffold for building Boc- and Fmoc-amino acid libraries. Scavenger resin for carboxylic acids, isocyanates and sulfonyl halides. For alkyl bromides and mesylates.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130502
Numéro CAS: 89551-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité