N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-1,6-diaminohexane·HClN-Boc-1,6-diaminohexane hydrochlorideN-1-Boc-1,6-diaminohexane·HCltert-Butyl (6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
L19487.03EA 45.5 EUR InStock
L19487.03 L19487.06
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride 98%
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₂₄N₂O₂·HCl
MW: 252,783 g/mol
Point de fusion: ∼ 164 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039072
Numéro CAS: 65915-94-8
EINECS: 265-976-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité