Boc-Thz-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
L19488.03 L19488.06
L19488.03EA 48.1 EUR InStock
L19488.03 L19488.06
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Purity: 98% CAS No.: 51077-16-8 Molecular Formula: C9H15NO4S Formula Weight: 233.28 Melting Point: ca 133° dec. Beilstein Reference: 6686084 Optical Rotation: -113° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00077002
Formule: C₉H₁₅NO₄S
MW: 233,282 g/mol
Point de fusion: ∼ 133 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077002
Numéro CAS: 51077-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité