Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Benzyl-DL-serine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

L19491.06EA 89.3 EUR InStock
L19491.06
O-Benzyl-DL-serine ≥98%
O-Benzyl-DL-serine


Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: ∼ 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021724
Numéro CAS: 5445-44-3
EINECS: 226-650-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité