Acide [4-(méthylsulfonyl)phényl]acétique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)acetic acid
L19504.06 L19504.14
L19504.06EA 48.3 EUR InStock
L19504.06 L19504.14
Acide [4-(méthylsulfonyl)phényl]acétique 97%
Acide [4-(méthylsulfonyl)phényl]acétique
Purity: 97% CAS No.: 90536-66-6 Molecular Formula: C9H10O4S Formula Weight: 214.24 Melting Point: 134-138° Beilstein Reference: 2646649 MDL No.: MFCD00216495
Formule: C₉H₁₀O₄S
MW: 214,24 g/mol
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216495
Numéro CAS: 90536-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité