2-Bromomethyl-3-hydroxypyridine hydrobromide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19525.06EA 599 EUR InStock
L19525.06 L19525.03
2-Bromomethyl-3-hydroxypyridine hydrobromide ≥98%
2-Bromomethyl-3-hydroxypyridine hydrobromide
Formule: C₆H₆BrNO·HBr
MW: 268,94 g/mol
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466476
Numéro CAS: 87440-88-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité