3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Benzofuran-3-ylacetonitrile
L19550.03 L19550.MD
L19550.03EA 149 EUR InStock
L19550.03 L19550.MD
3-Benzo[b]furylacetonitrile 99%
3-Benzo[b]furylacetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 52407-43-9 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 38-39° Boiling Point: 120-122°/4mm Beilstein Reference: 1282785 MDL No.: MFCD02183555
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 38…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183555
Numéro CAS: 52407-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité