Amberlite® XAD-16 résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Amberlite® XAD16, XAD16N
L19565.22 L19565.36
L19565.22EA 60.6 EUR InStock
L19565.22 L19565.36
Amberlite® XAD-16 résine échangeuse d'anions
Amberlite® XAD-16
CAS No.: 104219-63-8 MDL No.: MFCD00145831
Formule: C₁₀H₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145831
Numéro CAS: 104219-63-8
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité