Amberlite® IRA-900 (Cl) résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Scientific
L19567.30EA 52.4 EUR InStock
L19567.30 L19567.0B
Amberlite® IRA-900 (Cl) résine échangeuse d'anions
Amberlite® IRA-900 (Cl)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132712
Numéro CAS: 9050-97-9
EINECS: 000-000-0
Merck Index: 14,382
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité