Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl acetoacetate ∼3 mmol/g sur Polystyrène

Fournisseur: Thermo Scientific

L19599.14EA 885 EUR InStock
L19599.14
Phenyl acetoacetate ∼3 mmol/g sur Polystyrène
Phenyl acetoacetate
Useful scavenger resin for primary amines in the presence of secondary amines.

Synonyms: (4-Acetylacetoxy)polystyrene, Activated ketone, polymer-bound


Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03792524
Numéro CAS: 6864-62-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité