2-Chlorotrityl alcohol on polystyrene 0,6 - 1,5 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
L19602.06EA 112 EUR InStock
L19602.06
2-Chlorotrityl alcohol on polystyrene 0,6 - 1,5 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB 100-200 mesh
2-Chlorotrityl alcohol on polystyrene
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité