Benzothiazole-2-carbonyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19631.03EA 162 EUR InStock
L19631.03 L19631.MD
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 95%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Formule: C₈H₄ClNOS
MW: 197,64 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659697
Numéro CAS: 67748-61-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité