Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific

L19686.MCEA 84.8 EUR InStock
L19686.MC
(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine ≥97%
(S)-N,N-Dimethyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine


Formule: C₂₆H₂₈FeNP
MW: 441,34 g/mol
Point de fusion: 141…143 °C
Numéro MDL: MFCD00075285
Numéro CAS: 55650-58-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité