(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-1-Benzylpyrrolidin-3-amine, (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
L19690.03 L19690.06
L19690.03EA 46.4 EUR InStock
L19690.03 L19690.06
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%, ee 99%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Purity: 99% CAS No.: 114715-39-8 Molecular Formula: C11H16N2 Formula Weight: 176.26 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 101-103°/3mm Beilstein Reference: 6477592 Optical Rotation: -2° (neat) UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00082638
Formule: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Point d'ébullition: 101…103 °C (3 mmHg)
Densité: 1.020
Point d'éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082638
Numéro CAS: 114715-39-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité