(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥99%, ee 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19692.06EA 282 EUR InStock
L19692.06 L19692.03
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine ≥99%, ee 99%
(3R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,26 g/mol
Point de fusion: 50…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143191
Numéro CAS: 122536-77-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité