trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19697.03EA 72.8 EUR InStock
L19697.03 L19697.MD
trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester 97%
trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₇BO₂
MW: 238,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453667
Numéro CAS: 83947-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité