4-Methyl-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methylstyryl)-1,3,2-dioxaborolane
L19698.03 L19698.MD
L19698.03EA 146 EUR InStock
L19698.03 L19698.MD
4-Methyl-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
4-Methyl-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 149777-84-4 Molecular Formula: C15H21BO2 Formula Weight: 244.14 Melting Point: 56-58° Beilstein Reference: 7204616 MDL No.: MFCD03788749
Formule: C₁₅H₂₁BO₂
MW: 244,14 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788749
Numéro CAS: 149777-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité