3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19700.MDEA 102 EUR InStock
L19700.MD L19700.03
3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₄
MW: 226,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788751
Numéro CAS: 161395-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité