Isoprene monoxide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methyl-2-vinyloxirane
L19768.06 L19768.14
L19768.06EA 109 EUR InStock
L19768.06 L19768.14
Isoprene monoxide 97%
Isoprene monoxide
Purity: 97% CAS No.: 1838-94-4 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -8°(17°F) Refractive Index: 1.4160 Odour: Recognizable Boiling Point: 79-81° Beilstein Reference: 104216 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00075225
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C
Densité: 0.857
Point d'éclair: –8 °C (17 °F)
Numéro MDL: MFCD00075225
Numéro CAS: 1838-94-4
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité