3,3-Difluoropiperidine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19777.03EA 257 EUR InStock
L19777.03 L19777.MD
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride 99%
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Formule: C5H10ClF2N
MW: 157,59 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452800
Numéro CAS: 496807-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité