Bis(phenylacetyl)disulphide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Phenylacetyl Disulphide, 2-Phenylacetic dithioperoxyanhydride
L19792.06 L19792.14
L19792.06EA 53.9 EUR InStock
L19792.06 L19792.14
Bis(phenylacetyl)disulphide 98%
Bis(phenylacetyl)disulphide
Purity: 98% CAS No.: 15088-78-5 Molecular Formula: C16H14O2S2 Formula Weight: 302.42 Melting Point: 58-60° Beilstein Reference: 2057579 MDL No.: MFCD00513572
Formule: C₁₆H₁₄O₂S₂
MW: 302,41 g/mol
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00513572
Numéro CAS: 15088-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité